Learn More
Nabertherm™ Forni a muffola con porta a battente
Codice prodotto. 15433402 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
9 L
15 l
Controllo della temperatura:
B410
C450
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15433402
Marca: Nabertherm™ L152K1TN1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica con elemento riscaldante integrato, protetto da fumi e schizzi e facilmente sostituibile
  • Isolamento realizzato in fibre non classificate
  • Alloggiamento in lamiera di acciaio inox zigrinato
  • Con sportello ribaltabile (L) o ripiegabile (LT)
  • Alloggiamento a doppia parete per temperature esterne basse e alta stabilità
  • Ingresso aria regolabile integrato nello sportello, uscita aria di scarico nella parete posteriore della fornace
  • Con unità di controllo B410 con quattro programmi e cinque rampe liberamente programmabili o C450 con 10 programmi e 20 segmenti liberamente programmabili
  • Entrambe le unità di controllo dispongono di interfaccia USB integrata e visualizzazione in formato testo in varie lingue
  • Su richiesta, sono disponibili dimensioni fornace e range di temperature alternative
Specifica
Tipo di unità di controllo C450
Capacità (sistema metrico) 15 l
Temperatura (sistema metrico) 1100 °C
Tipo Fornetto
Stile Sportello: piatto
Controllo della temperatura C450
Dimensioni interne (L x P x A) 340 x 230 x 170 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 555 x 415 x 515 mm
Peso (sistema imperiale) 132.2 libbre
Peso (sistema metrico) 60 kg
Requisiti elettrici 1-phase
Tensione 220/240 V
Wattage 3.5 kW
Frequenza 50/60 Hz