Learn More
NADPH tetrasodium salt hydrate, 96%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | NADPH tetrasodium salt hydrate |
Nota nome | approx. 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
Peso formulazione | 833.35 |
Percent Purity | 96% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NADPH tetrasodium salt hydrate