Learn More
Thermo Scientific™ Piastra per essiccatore Nalgene™ da 230 mm in metallo ceramica
Descrizione
Questa piastra per essiccatore in metallo ceramica da 230 mm Thermo Scientific™ Nalgene™ offre una resistenza agli sbalzi termici maggiore rispetto della porcellana ed è garantita infrangibile e resistente alla corrosione.
- Il diametro di 230 mm si adatta anche all'essiccatore classico Nalgene (5311-0250) così come agli essiccatori Nalgene da 250 mm blu (5309-0250 e 5310-0250)
- Quadranti numerati per una facile individuazione dei crogioli e di altri contenitori
- Sei fori in ciascun quadrante e un foro centrale da 3 mm per migliorare il flusso d'aria e l'efficienza di essiccazione
- Sterilizzabili in autoclave
Informazioni per l'ordine:
In confezione singola
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 230 mm |
| N. per confezione | 1 |
| N. per custodia | 6 |
| Descrizione | Desiccator Plate Ceramic/Metal 230mm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 9.1 in. |