Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa Nalgene™ da 25 mm
I filtri non sterili per siringhe consentono di filtrare volumi di campione da 10 a 100 ml, grazie alla varietà di membrane e di dimensioni dei pori; sono indicati per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 171-0020
144.24 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05220kg
Descrizione
I filtri per siringa Thermo Scientific™ Nalgene™ non sterili da 25 mm consentono di filtrare volumi di campione compresi tra 10 e 100 ml. È disponibile una grande varietà di membrane e dimensioni di pori per applicazioni di laboratorio con fluidi acquosi e non acquosi, così come per gas. I filtri per siringa Nalgene del diametro di 25 mm hanno lo stesso rendimento dei prodotti con diametro di 30 mm o 33 mm nella maggior parte delle applicazioni, ma consentono di ridurre i rifiuti in plastica.†
Key Features- 10 to 100mL sample size
- Inlet: Female Luer-Lok™
- Outlet: Male Luer slip
- Polypropylene housing with ID color rings
- Pore size and membrane type printed on unit
Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA)
- Low protein binding, lower extractables than standard CA
- Good for cell culture fluids and cellular solutions
- Polypropylene housings with blue color rings
Cellulose Acetate (CA)
- Some protein binding and extractables
- For sterile filtration and clarification of: buffers, aqueous solutions and reagents
- Polypropylene housings with red color rings
Nylon
- Naturally hydrophilic, low extractables, some protein binding
- Useful for alcohols, cryoprotectants such as DMSO and with aqueous/biological and weak solvents
- Polypropylene housings with pink color rings
- Naturally hydrophobic
- Excellent for HPLC/GC solvent filtration. Ideal for sterile venting of air or other gases during filtration
- Polypropylene housings with white color rings
Specifica
Blu | |
Acetato di cellulosa | |
Non-sterile | |
Polypropylene | |
Filtro per siringa | |
4 mm |
Blu; membrana: CA; poro 0.2 um | |
0.2 μm | |
Sterilizzazione e chiarificazione di campioni biologici/immunologici, componenti di terreni di coltura cellulare, fluidi biologici, la maggior parte degli altri reagenti e soluzioni acquose, inclusi campioni EIA ed ELISA | |
Nalgene™ | |
10 to 100 mL (Sample) | |
4 mm |
† In base al volume a secco di 100 filtri per siringa misurati in un becher da 1000 ml.