Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Minimize absorption of proteins and food products with this flexible, durable high-purity translucent tubing, ideal for pharmaceutical, laboratory, bioprocess manufacturing and food and beverage applications.
118.00€ - 528.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Quantità confezione 25
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10340741
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3015
15 0.48 cm
153.00€
7.62m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10636801
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3016
16 0.32 cm
118.00€
7.62m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10518892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3017
17 0.64 cm
162.00€
7.62m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10430723
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3018
18 0.79 cm
175.00€
7.62m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10142161
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3024
24 0.64 cm
284.00€
7.62m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10585781
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3025
25 0.48 cm
155.00€
7.62m
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10595781
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3173
73 0.95 cm
352.00€
7.62m
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10515981
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8060-3182
82 0.13 cm
528.00€
7.62m
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Minimize absorption of proteins and food products with Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps. This flexible and durable tubing features a low-binding surface, making it ideal for a variety of pump and transfer applications in pharmacaeutical, laboratory, bioprocess manufacturing and food and beverage industries.
Features:
  • Tasteless, odorless, non-cytotoxic, non-pyrogenic and non-hemolytic
  • Contains no phthalate plasticizers or peroxides that can leach out into transported fluid
  • Low binding surface minimizes absorption of proteins and food products
  • Autoclavable; also can be sterilized by gamma radiation, EtO and chemical procedures
  • Durometer hardness: Shore A, 50
Ordering Information:
Double-bagged in case of 25′ (7.6m)
Note:
Not intended for invasive use.
Specifica
Specifica
Autoclavable
25 ft.
25
50 (Shore A)
450°F
Flexible Tubing
Platinum-cured Silicone
7.6 m
Translucent
4 x OD bend radius
232°C