Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 500mL LLDPE Safety Bottle Carrier
È possibile fissare i flaconi e ridurre la possibilità di urti, incrinature o scheggiature con questo portaflaconi di sicurezza.
Marca:  Thermo Scientific™ 6505-0010
99.50 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.69200kg
Codice prodotto. 10238780
  • 115.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per fissare i flaconi e ridurre la possibilità di collisioni, rotture o scheggiature. ™™ L'ampia e robusta impugnatura è fusa in un unico blocco con la base e consente una presa comoda, anche quando l'unità è piena. This linear low density polyethylene carrier holds up to six standard 500mL reagent bottles in any profile.
  • Cover latches securely to base and allow carriers to stack
  • Dimensioni: ××″××
Periodo di garanzia limitato: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Specifica
Portabottiglie
Giallo
LLDPE
Yes
1
Portabottiglie di sicurezza
Sei bottiglie da 500 ml
6
6