Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vent Filters and 50mm Capsules
Filter aggressive chemicals, including acids and non-aqueous solvents such as those used in GC and HPLC with this in-line syringe filter with PTFE membrane.
114.00€ - 331.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10084740
|
Thermo Scientific™
DS0222-0020 |
0.22 µm |
122.00€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10278920
|
Thermo Scientific™
DS0222-0045 |
0.45 μm |
114.00€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10511063
|
Thermo Scientific™
223-0030 |
0.2 μm |
331.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Nalgene™ 50mm inline filter with PTFE membrane provides an excellent barrier for sterile venting of benchtop fermentors, in-line gas filtration, or protecting vacuum pumps from moisture. It also gives the ability to filter aggressive chemicals, including acids and non-aqueous solvents, such as those used in GC and HPLC. Autoclavable
Specifica
PTFE |