Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA Tubing
Utilize translucent 870 tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270° to +260°C) with low water absorption.
232.00€ - 814.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Food-Grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Quantità confezione | 25 |
Colore | Transparent |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11394685
|
Thermo Scientific™
8051-0125 |
1/16 in. | 1/8 in. | 478 psig at 73°F (23°C) |
232.00€
15m |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10397381
|
Thermo Scientific™
8051-0187 |
1/8 in. | 3/16 in. | 274 psig at 73°F (23°C), 137psig at 185°F (85°C) |
341.00€
15m |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11314695
|
Thermo Scientific™
8051-0250 |
3/64 in. | 1/4 in. | 290 psig at 73°F (23°C), 145psig at 185°F (85°C) |
682.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11939206
|
Thermo Scientific™
8051-0375 |
1/4 in. | 3/8 in. | 248 psig at 73°F (23°C), 124psig at 185°F (85°C) |
622.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10652792
|
Thermo Scientific™
8051-0500 |
3/8 in. | 1/2 in. | 85 psig at 185°F (85°C) |
814.00€
7.62m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270° to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.
Features:- Wider temperature range -270° to +260°C (-518° to +500°F)
- High level of inertness for high purity applications
- Sterilization by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
- Two 25′ coils per case except larger sizes
Note:
Do not sterilize by radiation. Should not be used with molten alkali metals, elemental fluorine and fluorine precursors at elevated temperatures or concentrated perchloric acid.
Please recycle the corrugate cartons in which your Nalgene products are packaged.
.
Specifica
Food-Grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging | |
PFA | |
Transparent | |
10 x OD bend radius | |
260°C |
Autoclavable | |
25 | |
60(Shore D) | |
500°F | |
Semi-rigid Tubing |