Learn More
Thermo Scientific™ Pompa a vuoto con aspiratore Nalgene™
GREENER_CHOICE
Attach this vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It operates efficiently with water pressures as low as 7.5 psig for minimum water consumption.
Marca:  Thermo Scientific™ 6140-0010
18.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10516171
  • 18.85€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Attach the Thermo Scientific™ Nalgene™ Aspirator Vacuum Pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11.5L air per minute at a water flow rate of 6.5L per minute. It operates efficiently with water pressures as low as 7.5 psig for minimum water consumption and comes with an integral check valve and tubing for insertion in discharge end.
Features:
  • Attaches to a standard faucet with 3/8 in. NPT connecting thread for easy installation
  • Maximum free air pumping capacity of 11.5L per minute with a water flow rate of 6.5L per minute.
  • Operates efficiently with water pressure as low as 7.5 psig (0.517 bar) for minimum water consumption
  • Ultimate achievable vacuum of 28.5 in. (724mm) Hg
  • Discharge end equipped with 4.75 in. (12cm) length of tubing to direct discharge water toward the drain or to allow attachment to additional discharge tubing
  • Integral check valve that prevents loss of vacuum when water source is disrupted and prevents backflow
  • Polypropylene, with PE tubing
Includes:
  • Integral check valve
  • 3/8 NPT connecting thread
  • 4.75 in. (12cm) of tubing
Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene products are packaged.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aspiratore per pompa da vuoto
24
6.5 L/min.
Faucet
1
28.5 pollici di Hg
Pompa da vuoto
Documenti
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7113844010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Numero di lotto7147204010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Numero di lotto7143813010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Numero di lotto7178601010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Numero di lotto7190656010-COC Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data24/03/2017 Catalog Number6140-0010
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pompa a vuoto con aspiratore Nalgene™ > Vacuum Pump Aspirator