Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Graduated Buckets
GREENER_CHOICE
Contain a variety of substances, including chemical and corrosive liquids, in these graduated buckets that are sturdy and autoclavable.
56.45€ - 76.10€
Specifica
Graduazioni Molded
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Include Handle
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
10345801
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
7012-0080
7.6 l 8 qt.
56.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10491103
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
7012-0110
10.4 l 11 qt.
62.65€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10162301
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
7012-0140
13.2 l 14 qt.
76.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Contain a variety of substances, including chemical and corrosive liquids, in sturdy and convenient Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Graduated Buckets, which are a lab necessity. These general-purpose, polypropylene laboratory buckets are fully autoclavable and provide excellent chemical resistance.
  • White, polypropylene pails offer sturdy construction for long-lasting use in the lab.
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip.
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read.
Recycling information:
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in. 
Specifica
Specifica
Molded
Autoclavable
1 Ea.
Polypropylene
Handle