Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Pans
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10300391
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
2.8 l
3.1 l
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10300391
Marca: Thermo Scientific™ 69025000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Repeatedly autoclave instruments and labware with these autoclavable polypropylene pans, featuring heavy-duty construction.
Le vaschette in polipropilene autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di sterilizzare ripetutamente in autoclave gli strumenti e le attrezzature da laboratorio grazie alla struttura per impieghi gravosi, ai bordi extra resistenti e agli angoli arrotondati che facilitano la pulizia.
  • Rastremato in modo da consentire l'impilamento e risparmiare spazio
  • I bordi arrotolati offrono una maggiore rigidità per il trasporto di contenuti pesanti
  • La struttura a parete spessa resiste all'uso robusto e all'autoclavaggio ripetuto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensioni (L x P x A) 12.75 x 10.125 x 4.25 pollici (324 x 257 x 108 mm)
Descrizione Bacinella in polipropilene sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Lunghezza (sistema metrico) 324 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Pan
Larghezza (sistema metrico) 257 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.75 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 10.125 in.
Autoclavabile Sì