Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Pans
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10331011
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
2.8 l
3.1 l
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10331011
Marca: Thermo Scientific™ 69021000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Repeatedly autoclave instruments and labware with these autoclavable polypropylene pans, featuring heavy-duty construction.
Le vaschette in polipropilene autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di sterilizzare ripetutamente in autoclave gli strumenti e le attrezzature da laboratorio grazie alla struttura per impieghi gravosi, ai bordi extra resistenti e agli angoli arrotondati che facilitano la pulizia.
  • Tapered for nesting to save space
  • Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 l
Dimensioni (L x P x A) 10.25 x 6.25 x 2.5 pollici (260 x 159 x 64 mm)
Descrizione Bacinella in polipropilene sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Autoclavable Pan
Larghezza (sistema metrico) 159 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 1/4 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 2 1/2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 1/4 in.
Autoclavabile Sì