Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Pans
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
2.8 l
3.1 l
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Le vaschette in polipropilene autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di sterilizzare ripetutamente in autoclave gli strumenti e le attrezzature da laboratorio grazie alla struttura per impieghi gravosi, ai bordi extra resistenti e agli angoli arrotondati che facilitano la pulizia.
- Tapered for nesting to save space
- Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
- Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 l |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.25 x 6.25 x 2.5 pollici (260 x 159 x 64 mm) |
| Descrizione | Bacinella in polipropilene sterilizzabile in autoclave |
| Altezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Autoclavable Pan |
| Larghezza (sistema metrico) | 159 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 1/4 in. |
| N. per confezione | 1 |
| Vedi altri risultati |