Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti in polipropilene in due parti Nalgene™ Büchner
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti autoclavabili non si scheggiano, incrinano o rompono.
- Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
- All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 76 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 186 ml |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 147 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Funnel Buchner PP 70mm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 65 mm |
| Quantità | 1/Pk.; 6/Cs. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.