Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti in polipropilene in due parti Nalgene™ Büchner
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525022
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10657711
Marca: Thermo Scientific™ 42800550
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti non si scheggiano, incrinano o rompono.
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti autoclavabili non si scheggiano, incrinano o rompono.
  • Gli imbuti robusti sono costituiti da una tazza e un imbuto con piastra forata per una facile pulizia e una buona resistenza chimica
  • Tutti i formati sono realizzati interamente in polipropilene e sono autoclavabili a 135 °C (275 °F)
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 59 mm
Capacità (sistema metrico) 83 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 104 mm
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Imbuto Buchner in PP da 55 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 45 mm
Quantità 1/conf., 8/scatola
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.