Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers
Conduct secondary containment of biohazardous waste with these biohazardous waste containers, which feature convenient one-step sterilization and enable one-handed disposal of materials.
Marca: Thermo Scientific™ 6370-0004
223.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Conduct secondary containment of biohazardous waste with Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers, which feature convenient one-step sterilization—no need to remove the bag. A port opening in the cover allows for one-handed disposal of materials, limiting exposure to infectious waste. The containers hold standard sized autoclave bags (not included).
Features:
- Will not rust, dent or puncture like other materials
- Complies with U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens
- Autoclavable/Biohazard
- Symbol printed in English and Spanish
.
Specifica
1.5 gal. | |
8.75 in. | |
Polypropylene | |
Waste Container Biohazardous | |
28 cm | |
1 |
U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 | |
5.5 L | |
Non-sterile | |
11 in. | |
1 | |
22 cm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418933 | Certificato di conformità | 03/01/2025 | 6370-0004 |
1288900 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 6370-0004 |
1296978 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 6370-0004 |
1273996 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 6370-0004 |
1312357 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 6370-0004 |