Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Validation Bottle, 5 mL
Click to view available options
5 mL, 52/Pk., Polypropylene closure
Descrizione
- Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing
- Certified Clean, validated to USP 788
- For research use only. Not intended for use in diagnostic procedures
- < 0.5 EU/mL Endotoxin
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.16 fl. oz. |
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluid storage and transport |
Materiale | PETG |
N. per custodia | 416 |
N. per confezione | 52 |
Quantità | 416/Case |
Sterilità | Sterile |
Peso (sistema imperiale) | 9 lb. |