Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy Replacement Screw Closures and Gaskets
Descrizione
Garanzia di tenuta ermetica con le chiusure a vite e le guarnizioni sostitutive su misura per le damigiane Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Made to fit Nalgene Carboys
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Chiusura di ricambio |
| Materiale | Polipropilene (PP) |
| N. per custodia | 12 |
| Finitura collo | 100-400 |
| Bocca | Narrow, Wide |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nalgene wider-mouth bottles |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.