Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Enhance mixing capabilities open-bag, flat-bottom Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners , which offer cost-effective, single-use fluid processing.
779.00€ - 1185.00€
Specifica
Tipo | Tank Liner |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nalgene cylindrical tanks from 5 gal (19L) to 200 |
N. per custodia | 10 |
N. per confezione | 10 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10561695
|
Thermo Scientific™
343050-0030 |
30 gal. |
779.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10767104
|
Thermo Scientific™
343050-0055 |
55 gal. |
841.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10069632
|
Thermo Scientific™
343050-0080 |
80 gal. |
969.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10405183
|
Thermo Scientific™
343050-0100 |
100 gal. |
954.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10079632
|
Thermo Scientific™
343050-0150 |
150 gal. |
1185.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Enhance mixing capabilities with open-bag, flat-bottom liners. Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners offer cost-effective, single-use biopharmaceutical and diagnostic reagent fluid processing with rigid Nalgene cylindrical plastic tanks.
- Designed to fit Nalgene cylindrical tanks from 5 gal (19L) to 200 gal (787L)
- Gamma-irradiated, food-grade film is noncytotoxic and certified nonpyrogenic
Warranty: 90 days
Specifica
Tank Liner | |
Nalgene cylindrical tanks from 5 gal (19L) to 200 | |
10 |
Polyethylene | |
10 |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.