Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™
Codice prodotto. 10039511
Click to view available options
Forma del fondo:
Convoluted
Piatto
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10039511
Marca: Thermo Scientific™ 12002300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene è possibile aumentare l'automazione e l'efficienza delle analisi, disponibili in un formato compatibile con micropiastre standard da 300 ml.
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ è possibile ottimizzare i tempi degli operatori e l'efficienza delle analisi. Grazie al formato standard della micropiastra con volume di 300 ml e al design convoluto il volume morto è ridotto al minimo, mentre i deflettori riducono gli schizzi. La versione a fondo piatto è stata progettata per soddisfare un'ampia varietà di esigenze di analisi manuali e automatizzate.
  • Convoluted bottom design is most effective with a 96-well format.
  • Flat Bottom design can be used with single, six-, 12-, 96-, 384- and 1536-well formats.
  • Polypropylene construction withstands robotic liquid handling, making it easier to run automated assays and increasing walk-away time.
  • Reservoir is compatible with most robotic arms, plate stackers (hotels), plate cranes, and platform configurations.
  • Reservoir volume is 300mL (345mL brim capacity), with molded-in graduations every 100mL.
  • Reservoir is nestable for easy automated stacking and handling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Dimensioni (L x P x A) 3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm)
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio
Altezza (sistema imperiale) 1,75in.
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3,4in.
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
N. per custodia 40
N. per confezione 4
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 128 mm
Compatibilità piastre 96-Well Plates
Forma del fondo Convoluted
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.