Learn More
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holders
Increase the functionality of your cryogenic tubes with these benchtop tube and vial holders in a variety of compartment configurations with single-handed capping and decapping.
34.25€ - 49.75€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10100051
|
Thermo Scientific™
5030-0510 |
Porta-flaconi, 5x10 compartimenti | 5 x 10 |
49.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10508171
|
Thermo Scientific™
5030-0505 |
Porta-flaconi, 5x5 compartimenti sfalsati | 5 x 5 |
42.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10059040
|
Thermo Scientific™
376589 |
Contenitori flaconi/provette | 4 x 10 |
34.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Expand the functionality of cryogenic tube products with Thermo Scientific™ CryoTube™ Holders — benchtop tube and vial containers for single-handed capping and decapping. The product range includes Nalgene™ and Nunc™ containers in various sizes and compartment configurations.
- Polystyrene coders snap into the caps of Nalgene Cryogenic Tubes for easy sample identification
- Polycarbonate Benchtop Cryogenic Tube Holder has anti-rotation feature for one handed capping and decapping