Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 5011-0020
372.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21935" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.82156kg
Allerta:
Do not store in the liquid phase of nitrogen without CryoFlex tubing
Descrizione
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Specifica
Cryogenic Screw Top | |
Provetta, non sterile, senza annotazioni, 2.0 ml | |
Not Autoclavable | |
Profilo conico | |
Esterna | |
1000 | |
No | |
Non sterile | |
Yes | |
Polyethylene | |
No | |
No |
12.7 mm | |
0.5 in. | |
2 ml | |
Polypropylene | |
1.87 in. | |
1000 | |
Nalgene™ | |
No | |
1000/Cs. | |
0.0676 oz. | |
HDPE, filettata, con anello di tenuta |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.