Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10731432
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1,0 ml
1.2 ml
1.5 ml
2 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Prodotto sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 75
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Codice prodotto. 10731432
Marca: Thermo Scientific™ 50120020
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
Features:
  • Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
  • External threading enhances aseptic technique
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • System 100 tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space
  • Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
  • Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Product Type Cryogenic Screw Top
Descrizione Provetta, sterile, confezione sfusa, 2.0 ml
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Forma del fondo Profilo conico
Materiale Polypropylene
Stile filo Esterna
Lunghezza (sistema imperiale) 1.87 in.
N. per custodia 1000
N. per confezione 1000
Senza RNasi
Linea di prodotti Nalgene
Sterilità Prodotto sterile
Graduated Yes
Anti rotazione Yes
Quantità confezione 1000/Cs.
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 0.0676 oz.
Senza Dnasi
Tipo di chiusura HDPE, filettata, assemblata
Stampato
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.