Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11750573
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1,0 ml
1.2 ml
1.5 ml
2 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Prodotto sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 75
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Codice prodotto. 11750573
Marca: Thermo Scientific™ 50000020
Edge
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
Features:
  • Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
  • External threading enhances aseptic technique
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • System 100 tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space
  • Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
  • Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Product Type Cryogenic Screw Top
Descrizione Provetta, sterile, 2.0 ml
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Forma del fondo Profilo conico
Materiale Polypropylene
Stile filo Esterna
Lunghezza (sistema imperiale) 1.87 in.
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Senza RNasi
Linea di prodotti Nalgene
Sterilità Sterile
Graduated Yes
Anti rotazione Yes
Quantità confezione 500/Cs.
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 0.0676 oz.
Senza Dnasi
Tipo di chiusura HDPE, filettata, con anello di tenuta
Stampato
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.