Learn More
Thermo Scientific™ Confezione assortita di becher Griffin bassi Nalgene™
28.91 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL
Descrizione
A convenient and cost effective way to get started setting up a new lab, assembling student lab kits, or refreshing an existing lab. Excellent chemical resistance to a wide variety of lab reagents, easy to read silk screened graduations and convenient stacking capabilities make these beakers an excellent choice for daily lab activities. ™™
- Comprende sette becher, uno per ogni formato: 50mL, 100mL, 150mL, 250mL, 400mL, 600mL and 1000mL
- Il design con un solo beccuccio antigoccia consente il travaso di precisione
- Con bordi per facilità di impilamento
- Serigrafato con graduazioni, codice del formato, codice della resina, numero di catalogo, temperatura massima e minima e simbolo “Non utilizzare fiamme libere” per facilità di identificazione e uso sicuro
- °
- Autoclavabile/graduato
- Polietilene ad alta densità
Conformità:
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakers and 21 CFR Part 177.1520 for food/beverage use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Colore | Natural translucent |
Descrizione | Griffin Low-Form Beaker Variety Pk. |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL |
Materiale | PPCO |
Quantità | 1/Cs. |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Monouso | No |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakers and 21 CFR Part 177.15 |
Scale | mL |
Vedi altri risultati |
Note:
- Not for use on hotplates. Autoclaving will affect graduation accuracy.