Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Versatility at a lower cost than stainless-steel tanks.
185.00€ - 564.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10272701
|
Thermo Scientific™
14100-0002 |
8 L | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
185.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10324501
|
Thermo Scientific™
14100-0005 |
20 L | 25 cm | 25 cm | 36 cm |
319.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10779041
|
Thermo Scientific™
14100-0010 |
30 L | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
194.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10109860
|
Thermo Scientific™
14100-0015 |
38 L | 45 cm | 30 cm | 30 cm |
258.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10040671
|
Thermo Scientific™
14100-0020 |
50 L | 61 cm | 30 cm | 30 cm |
328.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10080701
|
Thermo Scientific™
14100-0040 |
60 L | 45 cm | 30 cm | 45 cm |
319.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10536551
|
Thermo Scientific™
14100-0045 |
120 L | 61 cm | 45 cm | 45 cm |
420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10204451
|
Thermo Scientific™
14100-0065 |
160 L | 61 cm | 45 cm | 61 cm |
564.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Versatility at a lower cost than stainless-steel tanks. Impact- and abrasion-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks withstand most acid, alcohols and bases. Offered in sizes from 19 to 208L.
Features:- Molded as one piece, no seams
- Nominal wall thickness is 5/32 in. (3.97mm)
- Stepped flange at top provides reinforcement and grip for lifting
- Not autoclavable
Warranty: 90 days
Note:
Tanks used at elevated temperatures or with high specific-gravity liquids should be externally supported.
Specifica
Tank with Cover | |
LLDPE |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement. Caution: Plastic tanks are generally subject to more severe conditions that plastic labware; exposure is constant, stresses are greater and different classes and concentrations of chemicals are involved. Please pay special attention to chemical compatibility.