Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
Description
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
- Longer-lasting than polycarbonate tubes
- Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 10 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 103.1 mm |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Writing Area | No |
| Show More |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.