Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Polypropylene Sterilizing Pans
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10586922
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9.5 l
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10586922
Marca: Thermo Scientific™ 69000010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dry and sterilize instruments and labware with these large, polypropylene sterilizing pans, featuring rolled edges for extra stiffness and molded-in handles for easy carrying.
These autoclavable pans are also useful for collecting and washing soiled lab equipment. Pans feature rolled edges for extra stiffness and molded-in handles for easy carrying.
  • Pans are tapered for nesting to save space
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9.5 l
Dimensioni (L x P x A) 14.25 x 12.25 x 5.675 in.
Descrizione Le bacinelle per sterilizzazione sono utili per l'asciugatura e la sterilizzazione di strumenti e materiale da laboratorio oltre che per la raccolta e il lavaggio di apparecchiature da laboratorio sporche
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Lunghezza (sistema metrico) 361 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Sterilizing Pan
Larghezza (sistema metrico) 311 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.25 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 5.675 in.
N. per custodia 6
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 12.25 in.