Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus Racks for 81-Ampule Cryogenic Box
Take advantage of efficient, high-volume storage with Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus Racks for 81-Ampule Cryogenic Box.
278.00€ - 302.00€
Specifica
Capacità | Cryogenic Box, 81-Ampule |
---|---|
Tipo | Locator™ Plus Cryogenic Rack |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10542144
|
Thermo Scientific™
HR509X19A |
Cryogenic Box, 81-Ampule | Locator Jr. |
278.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12787065
|
Thermo Scientific™
HR509X20A-70 |
Cryogenic Box, 81-Ampule | For: Locator 4 Plus |
302.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10185433
|
Thermo Scientific™
HR509X19A-70 |
Cryogenic Box, 81-Ampule | For Locator Jr. Plus |
283.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Take advantage of efficient, high-volume storage with Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus Racks for 81-Ampule Cryogenic Box.
- Designed for long-term storage
- Features an indexed frame and box organizational system
- Unique hanging rack promotes easy sample retrieval
- Suited for both manual and computerized inventory record-keeping methods
Specifica
Cryogenic Box, 81-Ampule | |
Locator™ Plus Cryogenic Rack |