Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose Polycarbonate Jars with Cover
Perform a variety of applications with multipurpose polycarbonate jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.
74.60€ - 156.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Gamma di temperatura | -135°C to +135°C |
Materiale | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10024840
|
Thermo Scientific™
DS5300-0507 |
2.2 L | 133 mm | 191 mm |
74.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10288770
|
Thermo Scientific™
DS5300-9609 |
4.7 L | 168 mm | 235 mm |
96.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10132831
|
Thermo Scientific™
DS5300-9910 |
8.3 L | 222 mm | 254 mm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Perform a variety of applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose Polycarbonate Jars with Cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers. These PC jars may be used over a wide temperature range (-135° to +135°C). Flat lids permit stacking to save space.
- Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
- Very durable 1/8 in. thick walls make these jars useful as water baths, aquaria, terraria or freeze-drying chamber
- Autoclavable
- Jar DS5300-0507 is suitable for vacuum applications if not autoclaved
Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene products are packaged.
Specifica
Clear | |
-135°C to +135°C | |
Polycarbonate |