Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Codice prodotto. 10068170
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10068170
Marca: Thermo Scientific™ 16000002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Idonei per analisi di metalli in tracce, operazioni ad alte e basse temperature, nonché per applicazioni con solventi organici o di pulizia rigorosa.
I flaconi con imboccatura stretta Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP con chiusura consentono di effettuare analisi di metalli in tracce, operazioni con alte o basse temperature e applicazioni con solventi organici o pulizie rigorose.
  • Autoclavable and transparent
  • Chemical and corrosion resistant
  • Withstand -105°C to +150°C (-157°F to +302°F)
  • Leakproof†, ETFE screw caps included
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Naturale, traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Materiale Teflon FEP
N. per custodia 8/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -100°C to 260°C
Colore chiusura Natural
Finitura collo 20 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.55 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.32 in.
Materiale chiusura ETFE
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.