Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in LDPE a imboccatura stretta con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10420391
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 10420391
Marca: Thermo Scientific™ 20030001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per applicazioni come l'analisi dei metalli in traccia.
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per le analisi dei metalli in traccia grazie al basso contenuto di metalli. I flaconi offrono un'eccellente visibilità del contenuto, ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool e garanzia di tenuta ermetica†.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Translucence allows easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Materiale LDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural
Finitura collo 20 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.35 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.