Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing
Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins, free from ortho-phthalate plasticizers. Complies with FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotoxicity, REACH, Latex-free, RoHS, and California Proposition 65 standards
23.35€ - 267.00€
Specifica
Product Type | Flexible Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | Meets FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-free, RoHS, and CA Prop 65 |
Descrizione | Non-Phthalate PVC Tubing |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVC |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16585130
|
Thermo Scientific™
8701-9020 |
1/8 in. | 1/4 in. | 250 ft. | 50 psig at 73°F (23°C), 25 psig at 125°F (51°C) |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16595130
|
Thermo Scientific™
8701-9030 |
3/16 in. | 5/16 in. | 250 ft. | 36 psig at 73°F (23°C), 18 psig at 125°F (51°C) |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16555130
|
Thermo Scientific™
8701-4060 |
1/4 in. | 3/8 in. | 100 ft. | 30 psig at 73°F (23°C), 15 psig at 125°F (51°C) |
103.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16505140
|
Thermo Scientific™
8701-9090 |
5/16 in. | 7/16 in. | 250 ft. | 28 psig at 73°F (23°C), 14 psig at 125°F (51°C) |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16565130
|
Thermo Scientific™
8701-4120 |
3/8 in. | 1/2 in. | 100 ft. | 22 psig at 73°F (23°C), 11 psig at 125°F (51°C) |
150.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16575130
|
Thermo Scientific™
8701-4140 |
3/8 in. | 5/8 in. | 100 ft. | 40 psig at 73°F (23°C), 20 psig at 125°F (51°C) |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16585120
|
Thermo Scientific™
8701-0160 |
7/16 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 30 psig at 73°F (23°C), 15 psig at 125°F (51°C) |
105.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16595120
|
Thermo Scientific™
8701-0180 |
1/2 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 20 psig at 73°F (23°C), 10 psig at 125°F (51°C) |
88.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16505130
|
Thermo Scientific™
8701-0190 |
1/2 in. | 11/16 in. | 50 ft. | 26 psig at 73°F (23°C), 13 psig at 125°F (51°C) |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16515130
|
Thermo Scientific™
8701-0200 |
1/2 in. | 3/4 in. | 50 ft. | 30 psig at 73°F (23°C), 15 psig at 125°F (51°C) |
179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16525130
|
Thermo Scientific™
8701-0260 |
5/8 in. | 7/8 in. | 50 ft. | 26 psig at 73°F (23°C), 13 psig at 125°F (51°C) |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16535130
|
Thermo Scientific™
8701-0310 |
3/4 in. | 1 in. | 50 ft. | 22 psig at 73°F (23°C), 11 psig at 125°F (51°C) |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16545130
|
Thermo Scientific™
8701-0350 |
1 in. | 1 1/4 in. | 50 ft. | 18 psig at 73°F (23°C), 14 psig at 125°F (51°C) |
267.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16565110
|
Thermo Scientific™
8701-0010 |
1/8 in. | 3/16 in. | 50 ft. | 30 psig at 73°F (23°C), 15 psig at 125°F (51°C) |
23.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16575110
|
Thermo Scientific™
8701-0020 |
1/8 in. | 1/4 in. | 50 ft. | 50 psig at 73°F (23°C), 25 psig at 125°F (51°C) |
43.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16585110
|
Thermo Scientific™
8701-0030 |
3/16 in. | 5/16 in. | 50 ft. | 36 psig at 73°F (23°C), 18 psig at 125°F (51°C) |
42.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16595110
|
Thermo Scientific™
8701-0060 |
1/4 in. | 3/8 in. | 50 ft. | 30 psig at 73°F (23°C), 15 psig at 125°F (51°C) |
54.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16505120
|
Thermo Scientific™
8701-0070 |
1/4 in. | 7/16 in. | 50 ft. | 40 psig at 73°F (23°C), 20 psig at 125°F (51°C) |
91.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16515120
|
Thermo Scientific™
8701-0080 |
1/4 in. | 1/2 in. | 50 ft. | 46 psig at 73°F (23°C), 23 psig at 125°F (51°C) |
140.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16525120
|
Thermo Scientific™
8701-0090 |
5/16 in. | 7/16 in. | 50 ft. | 28 psig at 73°F (23°C), 14 psig at 125°F (51°C) |
62.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16535120
|
Thermo Scientific™
8701-0100 |
5/16 in. | 1/2 in. | 50 ft. | 36 psig at 73°F (23°C), 18 psig at 125°F (51°C) |
90.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16545120
|
Thermo Scientific™
8701-0110 |
5/16 in. | 9/16 in. | 50 ft. | 40 psig at 73°F (23°C), 20 psig at 125°F (51°C) |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16555120
|
Thermo Scientific™
8701-0120 |
3/8 in. | 1/2 in. | 50 ft. | 22 psig at 73°F (23°C), 11 psig at 125°F (51°C) |
72.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16565120
|
Thermo Scientific™
8701-0130 |
3/8 in. | 9/16 in. | 50 ft. | 32 psig at 73°F (23°C), 16 psig at 125°F (51°C) |
92.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16575120
|
Thermo Scientific™
8701-0140 |
3/8 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 40 psig at 73°F (23°C), 20 psig at 125°F (51°C) |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate Clear Plastic PVC Tubing is manufactured from the highest-grade resin materials and performs like classic Nalgene 180 tubing but is free from orthophthalate DEHP plasticizers. Complies with FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotoxicity, REACH, Latex-free, RoHS, and complies with California proposition 65. Resists hardening and discoloration from a wide range of laboratory chemicals and does not impart odor or taste making this tubing ideal for a wide range of non-medical, general lab, research and pharmaceutical applications.
- Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins and plasticizers
- Free from ortho phthalate plasticizers
- Resists hardening and discoloration from a wide range of chemicals - demonstrates dimensional stability
- Equivalent to Tygon™ E-3603 tubing
- Marked with I.D. and regulatory compliance as well as at 12 in. intervals for easy identification and measurement (except as noted below)
- Durometer hardness is Shore A, 60
- Does not impart odor or taste
- Can write on with Nalgene Lab marker
- Slips easily over glass and plastic fittings; grips securely
- Autoclavable/Transparent
Compliance
FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotoxicity, REACH, Latex-free, RoHS, and California Proposition 65
Specifica
Flexible Tubing | |
Non-Phthalate PVC Tubing | |
PVC | |
Autoclave, Gas, Chemical | |
60 (Shore A) | |
Very low | |
71°C |
Meets FDA CFR21 for food packaging, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-free, RoHS, and CA Prop 65 | |
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Clear | |
4 x OD bend radius | |
160°F |