Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Provette per la centrifugazione ad elevata velocità di sostanze chimiche aggressive indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
Marca: Thermo Scientific™ 3114-0030
Allerta:
Nota: Per la centrifugazione, devono essere riempite fino al 100% della capacità totale
Descrizione
Provette da centrifuga ad alta velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge per la centrifugazione a elevata velocità di sostanze chimiche aggressive. Particolarmente indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
Features:
- Teflon™ FEP, Tefzel™ ETFE screw closure
- Withstand temperatures from -100° to +150°C (-148° to +302°F)
- Leakproof† Tefzel ETFE closures prevent material loss under ordinary use for most spins <10,000 × g
- Sealing caps available for 30mL and 50mL size to assure leakproof service especially at high speeds >10,000 × g or when spinning hazardous materials
- Autoclavable/biohazard/leakproof†/PTFE FEP
Ordering Information:
Optional sealing caps available: DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL tube). Cat. No. 3114-0050 has a brim capacity of only 42mL but is designed to fit standard rotor.
Includes:
Tefzel ETFE screw caps. Additional sealing cap assembly available separately (DS3131-series).
Specifica
ETFE | |
FEP | |
2 | |
Sì | |
Rotondo | |
No | |
No | |
50,000 x g (with sealing cap assembly) |
30 ml | |
10 | |
Non-sterile | |
Round | |
Screw Cap | |
25.7 mm | |
Centrifuge Tube |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.