Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes w/Sealing Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
16 mL
30 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
83.8 mm
102.6 mm
107.2 mm
114.8 mm
Diametro (sistema metrico):
16.1 mm
18.2 mm
25.8 mm
28.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Come with PP sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
- Autoclavable; transparent
Ordering Information:
Sealing caps also sold separately for 30 and 50mL sizes.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polypropylene, red rubber |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| N. per custodia | 50 |
| N. per confezione | 10 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 114.8 mm |
| Forma del fondo | Profilo rotondo |
| Vedi altri risultati |