Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
Marca: Thermo Scientific™ 3118-0030
49.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
La sterilizzazione ripetuta in autoclave riduce notevolmente la durata delle provette in policarbonato. Le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità per ottenere prestazioni adeguate.
Descrizione
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Queste provette trasparenti consentono di visualizzare facilmente il contenuto.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high-speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Comes with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
- For leakproof performance >10,000 x g, use a sealing cap or sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Optional sealing cap assemblies available for 30ml and 50ml sizes. Use Cat. No. DS3131-0020 for 30mL tube and Cat. No. DS3131-0024 for 50mL tube.
Note:
Cat. Nos. 3118-0050 and -0085 are designed to fit universal rotors. Actual brim capacity of 3118-0050 and 3138-0050 is 42mL. Actual brim capacity of 3118-0085 is 81mL.
Specifica
Polypropylene | |
Policarbonato | |
10 | |
Sì | |
94.0 mm | |
Screw Cap | |
No | |
No | |
50,000 x g (with sealing cap) |
30 ml | |
100 | |
Non-sterile | |
Round | |
Profilo rotondo | |
Yes | |
25.8 mm | |
Centrifuge Tube |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.