Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga per alte velocità in PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto.
77.20€ - 135.00€
Specifica
Materiale chiusura | PP (polipropilene) |
---|---|
Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
N. per custodia | 100 |
N. per confezione | 10 |
Sterilità | Non sterile |
Allerta:
Per la centrifugazione, devono essere riempite fino all'80% della capacità totale
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10706841
|
Thermo Scientific™
3119-0010 |
16.1 mm | 10 ml | 80.5 mm |
77.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10613981
|
Thermo Scientific™
3119-0028 |
25.8 mm | 28 mL | 94.0 mm |
88.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10757221
|
Thermo Scientific™
3119-0030 |
25.8 mm | 30 ml | 93.5 mm |
88.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10757411
|
Thermo Scientific™
3119-0050 |
28.8 mm | 50 mL | 105.9 mm |
135.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto. Le provette in copolimero di polipropilene semitrasparente sono dotate anche di eccellente resistenza meccanica.
Caratteristiche:- Resistenza chimica assai superiore a quella del policarbonato
- Autoclavabile ripetutamente — più duratura delle provette in policarbonato anche dopo ripetuti autoclavaggi
- Per centrifughe refrigerate o non refrigerate fino a 50,000 x g; 3119-0050 può essere utilizzata fino a 100,605 x g se dotata di tappo ermetico
- Con chiusure in polipropilene senza rivestimento —facile da pulire, in condizioni normali offre una protezione a tenuta ermetica fino a 10,000 x g
- Per la garanzia di tenuta con velocità >10,000 x g montare il tappo ermetico (in vendita separatamente)
- La realizzazione a tenuta† garantisce una conservazione più sicura dei campioni
Informazioni per l'ordinazione:
gruppi di tappi ermetici opzionali disponibili per alcuni formati selezionati. DS3132-0020 (per provette da 26 e 30 ml) e DS3132-0024 (per provette da 50 ml). La capacità effettiva all'orlo di 3119-0050 è di 42 ml.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
PP (polipropilene) | |
100 | |
Non sterile | |
Round | |
Tappo a vite | |
Nessuno |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
10 | |
Sì | |
Profilo rotondo | |
No | |
Centrifuge Tube |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.