Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Codice prodotto. 16410591
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Include:
Neck Handle
Side Handle
Quantità:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
For Use With: Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing; Closure Material: Polypropylene; Color: Clear
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing
  • Certified Clean, validated to USP <788>
  • <0.5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4.23 fl. oz.
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Certificazione/Conformità USP <778>
Colore chiusura White
Rivestimento interno chiusura LDPE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 52 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Include Side Handle
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Materiale PETG
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Product Type Biotainer
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Particolato basso USP <788> (Low particulate)
Quantità 20 x 5 Bottles