Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostic Bottles with Closure: Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521904
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10672083
Marca: Thermo Scientific™ 20350005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi in PETG trasparente con chiusure ermetiche rivestite in HDPE bianco sono adatte per il campionamento, la conservazione e la spedizione di reagenti.
Per il campionamento, lo stoccaggio e la spedizione sterili di reagenti e soluzioni tampone è possibile utilizzare i flaconi in PETG diagnostici Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Questi flaconi sono realizzati in copolimero di polietilene tereftalato apirogeno e non citotossico con chiusure in HDPE (polietilene ad alta densità) di colore bianco con liner.
Caratteristiche:
  • Apirogene e non citotossiche
  • 20-415 lined white high density polyethylene closure attached to PETG vial
  • A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
Serum Vials are packed in shrink-wrapped trays with closures attached.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.16 oz., 5 mL
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.16 oz.
Diametro (sistema metrico) interno collo 11 mm
Materiale PETG
N. per custodia 100
N. per confezione 20
Sterilità Sterile
Finitura collo 20-415 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Serum Vials meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Product Type Diagnostic Bottle
Altezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.