Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles without Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Fit for Purpose:
Sterile
Descrizione
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles. Heavy-walled, durable bottles are designed for use in filling lines; closures sold separately.
Features:
- Heavy-walled and durable
- Shatter-resistant
- Excellent gas barrier properties
- Sterile
10-6
SAL - Molded in graduations
- Closure supplied separately
Specifica
Specifica
Capacità | 16 oz., 500 mL |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Colore | Clear |
Descrizione | Media bottles without closure |
Diametro (sistema imperiale) | 2.9 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.1 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Filling Lines |
Materiale | PETG |