Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12704378
Click to view available options
Capacità:
Petri Dishes
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2.36 in. (60mm) dish
3.93 in. (100mm) dish
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 12704378
Marca: Thermo Scientific™ 59210060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks. Requiring only simple assembly, these clear racks permit side visibility for culture checks during incubation.
  • Clear racks permit side visibility for culture checks during incubation
  • Simple assembly required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Petri Dish Rack
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Capacità Petri Dishes
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2.36 in. (60mm) dish
N. per custodia 2
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) interno 60 mm