Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
Click to view available options
Capacità:
Petri Dishes
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2.36 in. (60mm) dish
3.93 in. (100mm) dish
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks. Requiring only simple assembly, these clear racks permit side visibility for culture checks during incubation.
- Clear racks permit side visibility for culture checks during incubation
- Simple assembly required
Specifica
Specifica
| Product Type | Petri Dish Rack |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | Petri Dishes |
| Materiale | Acrylic |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3.93 in. (100mm) dish |
| N. per custodia | 4 |
| N. per confezione | 1 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 100 mm |