Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
260.00€ - 361.00€
Specifica
Product Type | Petri Dish Rack |
---|---|
Colore | Clear |
Capacità | Petri Dishes |
N. per confezione | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11349634
|
Thermo Scientific™
5920-0060 |
Petri Dishes | 3.93 in. (100mm) dish | Autoclavable |
361.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12704378
|
Thermo Scientific™
5921-0060 |
Petri Dishes | 2.36 in. (60mm) dish | Not Autoclavable |
260.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15292529
|
Thermo Scientific™
5922-0024 |
Petri Dishes | 3.93 in. (100mm) dish | Not Autoclavable |
344.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks. Requiring only simple assembly, these clear racks permit side visibility for culture checks during incubation.
- Clear racks permit side visibility for culture checks during incubation
- Simple assembly required
Specifica
Petri Dish Rack | |
Clear | |
Petri Dishes | |
1 |