Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipette Jars
Soak or sterilize glass pipettes using these jars. The lid slows cleaning solution evaporation and keeps contents free from debris while the flanged base increases security.
180.00€ - 359.50€
Specifica
Requisiti di stoccaggio | Conservare il vaso in un contenitore, lavello o scolatoio di dimensioni sufficienti a trattenere i contenuti in caso di perdite |
---|---|
N. per confezione | 1 |
Allerta:
- Not for use with concentrated sulfuric acid
- Do not mix this solution in jar; see jar label for recommended solution formula
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Size | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Size | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10420431
|
Thermo Scientific™
5242-0040 |
51.4 cm | A | pipette fino a 8 pollici l (20.3 cm) |
180.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10249210
|
Thermo Scientific™
5242-0050 |
68.6 cm | B | pipette fino a 16 pollici l (40.6 cm) |
244.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10567882
|
Thermo Scientific™
5242-0060 |
91.4 cm | C | Pipet, 24 in. |
359.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Soak or sterilize glass pipettes using Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipette Jars. Fill jars with preferred cleaning solution then place pipettes in the corresponding Nalgene pipette basket (Part No. DS5241) for easy submersion in and retrieval from the jar. The lid slows cleaning solution evaporation and keeps contents free from debris. The jars feature a flanged base for added security.
- Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long-term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
- Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
- Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
- Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
Specifica
Conservare il vaso in un contenitore, lavello o scolatoio di dimensioni sufficienti a trattenere i contenuti in caso di perdite | |
1 |