Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks
Conduct many culturing techniques and store culture media with these flasks.
90.00€ - 135.00€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Narrow |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10459762
|
Thermo Scientific™
4103-0125 |
125 mL | Stopper No. 5 |
135.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10652771
|
Thermo Scientific™
4103-0250 |
250 mL | Stopper No. 6 |
90.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Conduct many culturing techniques and store culture media with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks. The transparent wall provides a clear view of flask contents. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
- Molded-in graduations
- 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
- Mouth sized to accept standard sized stoppers
- Autoclavable/Transparent/Graduated
Specifica
Polycarbonate | |
Reusable | |
Narrow | |
Plain |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile |