Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks with Closure
Prepare and store culture media using these shatter-proof flasks -- suitable for culturing techniques. Safer than glass flasks in shakers.
74.55€ - 110.00€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Narrow |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10237850
|
Thermo Scientific™
4108-0125 |
125 mL | 33 mm |
83.95€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10587341
|
Thermo Scientific™
4108-0250 |
250 mL | 38 mm |
74.55€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10100211
|
Thermo Scientific™
4108-0500 |
500 mL | 43 mm |
110.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Prepare and store culture media using shatter-proof Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks with Closure-- suitable for many culturing techniques. Safer than glass flasks in shakers. Linerless closure protects contents from spills and contamination. Rugged construction combined with light weight make these flasks a valuble element of lab safety programs.
- Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
- Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
- Autoclavable/Transparent/Graduated
Note: Repeated autoclaving may result in some loss of mechanical strength. Wash and rinse well before autoclaving.
.
Specifica
Polycarbonate | |
Reusable | |
Narrow | |
Plain |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile | |
Screw |