Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyetherimide Replacement Vacuum Jars
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
254 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Perform demanding applications with chemically resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Replacement Vacuum Jars. These jars weigh less than glass and have a warm amber cast.
Features:
- Identical to jars included with Part Nos. 5305-0910 and 5305-1212
- Easier to handle than glass and won't break, chip or shatter
- Transparent
Ordering Information:
Jar only; plate and gaskets must be ordered separately
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Brim Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nalgene™ Vacuum Chambers |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 18.9 L |
| Colore | Transparent Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 12 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 305 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Polyetherimide |
| Vedi altri risultati |