Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati economici in plastica polipropilene Nalgene™
GREENER_CHOICE
Agevole erogazione dei liquidi grazie ai cilindri graduati economici in polipropilene Nalgene™ di Thermo Scientific™ con graduazioni stampate semplici da leggere e indelebili.
Marca:  Thermo Scientific™ 3664-1000
10.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10068650
  • 20.15€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Facile erogazione di liquidi con graduazioni stampate semplici da leggere, che non sbiadiscono. I convenienti cilindri graduati in polipropilene Nalgene™ Economy di Thermo Scientific™ sono caratterizzati da un ampio beccuccio e da un'eccezionale resistenza chimica e alla rottura.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 ml
Graduated Cylinder Economy PP 1000mL
To Contain
62.5 mm
120°C
79.5 mm
248°F
Round
431.8 mm
Yes
PTFE (polipropilene)
1
2.46 in.
10 ml
Round
3.13 in.
Laboratories
17 in.
Cilindro graduato
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.