Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati economici in plastica polipropilene Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10150041
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 24
Codice prodotto. 10150041
Marca: Thermo Scientific™ 36640500
Edge
Agevole erogazione dei liquidi grazie ai cilindri graduati economici in polipropilene Nalgene™ di Thermo Scientific™ con graduazioni stampate semplici da leggere e indelebili.
Facile erogazione di liquidi con graduazioni stampate semplici da leggere, che non sbiadiscono. I convenienti cilindri graduati in polipropilene Nalgene™ Economy di Thermo Scientific™ sono caratterizzati da un ampio beccuccio e da un'eccezionale resistenza chimica e alla rottura.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Descrizione articolo Graduated Cylinder Economy PP 500mL
N. per custodia 8
Calibrazione To Contain
Diametro (sistema imperiale) 1.93 in.
Diametro (sistema metrico) 49 mm
Graduazioni 5 ml
Temperatura max 120°C
Forma Round
Diameter (Metric) Inside 63.8 mm
Diameter (English) Inside 2.51 in.
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Base Type Round
Altezza (sistema imperiale) 14.3 in.
Altezza (sistema metrico) 363.2 mm
Tipo Cilindro graduato
ACT Label Yes
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.