Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10559101
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10559101
Marca: Thermo Scientific™ 36620050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conduct applications accurately with these graduated cylinders, which feature generous pour spouts and molded-in graduations.
Conduct applications accurately with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders, which feature generous pour spouts, molded-in graduations and a large blue base. There is no meniscus to confuse readings, eliminating guesswork; the cylinders can be chemically sterilized and are suitable for food and beverage use. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
Caratteristiche:
  • Eccellente resistenza chimica per un'ampia gamma di soluzioni
  • Resistenza a temperature fino a 135 °C (275 °F) per un'ottima versatilità
  • Autoclavabili (la sterilizzazione in autoclave influisce sulla precisione)
  • Graduazioni in rilievo serigrafate per una facile lettura (solo formati da 10 ml a 1 l)
Informazioni per l'ordine:
In confezione singola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Polipropilene
Tolleranza ±0,5 ml
Descrizione articolo Tubo graduato in PP da 50 ml
Certificazione/Conformità ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N. per confezione 1
N. per custodia 18
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Diametro (sistema imperiale) 1,29in.
Bilancia 3mL to 50mL in 1mL increments
Diametro (sistema metrico) 32,8 mm
Include Base in polipropilene blu
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Limite di errore ±0,50 ml
Temperatura max 135 °C
Forma Profilo rotondo
Diameter (Metric) Inside 22,6 mm
Diameter (English) Inside 0,89in.
Temperatura max (sistema imperiale) 275 °F
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 7,29in.
Altezza (sistema metrico) 185,2 mm
Tipo Cilindro graduato
ACT Label Yes